Merck
ENAH961CE26C
Enamine
2-fluorodecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.26
MDL番号:
mp
62-65
Iupac Name
2-fluorodecanoic acid
Inchi Code
1S/C10H19FO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
BWUGLYOYLQJRBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703
Melting Point
62-65
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)