Merck
ENAH961CDF7C
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8(12)9-6-5-7-13(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8?,9-/m0/s1
InChI Key
WTRLYNKEEJOIGJ-GKAPJAKFSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230