Merck
ENAH961CDACB
Enamine
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c1-2-3(6(9,10)11)4(7)13-5(8)12-2/h1H3
InChI Key
HFUJYRPWXSFLDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)