Merck
ENAH961CD925
Enamine
1-bromo-3-(2-methanesulfonylethyl)cyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.15
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(2-(methylsulfonyl)ethyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)3-2-6-4-7(8)5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
GESQMLCQVBHNCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)