Merck
ENAH961CD704
Enamine
N'-hydroxy-3-{4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-5-carbonyl}benzene-1-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.37
MDL番号:
Iupac Name
(3-(amino(nitroso)methyl)phenyl)(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15N3O2S/c16-14(17-20)10-2-1-3-11(8-10)15(19)18-6-4-13-12(9-18)5-7-21-13/h1-3,5,7-8,14H,4,6,9,16H2
InChI Key
GXRMUGLLZXIAHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721782
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721782