Merck
ENAH961CD6C6
Enamine
tert-butyl N-benzyl-N-(1-formylcyclopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl benzyl(1-formylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-15(2,3)20-14(19)17(16(12-18)9-10-16)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12H,9-11H2,1-3H3
InChI Key
NSBHFSLKFRUMQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160400
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160400