Merck
ENAH961CD56E
Enamine
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-7-4-8(5-7)2-6(9)3-8/h6-7,9H,2-5H2,1H3
InChI Key
XJDBSOMBNKFJLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603