Merck
ENAH961CD55F
Enamine
6-[cyclobutyl(methyl)amino]pyridazine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.25
MDL番号:
Iupac Name
6-(cyclobutyl(methyl)amino)pyridazine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H14N4O/c1-14(7-3-2-4-7)9-6-5-8(10(11)15)12-13-9/h5-7H,2-4H2,1H3,(H2,11,15)
InChI Key
ASDJKAINAVUHGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26927518
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26927518