Merck
ENAH961CD4A0
Enamine
[(3S)-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.21
MDL番号:
Iupac Name
(S)-(6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-9-2-1-7-5-12-10(6-13)4-8(7)3-9/h1-3,10,12-13H,4-6H2/t10-/m0/s1
InChI Key
HOBXJDYDGFFAPV-JTQLQIEISA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8248075
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8248075