Merck
ENAH961CD425
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-1-bromo-5-methyl-2-oxohexan-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.22
MDL番号:
mp
76-78
Iupac Name
tert-butyl hydrogen (R)-(1-bromo-5-methyl-2-oxohexan-3-yl)carbonimidate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO3/c1-8(2)6-9(10(15)7-13)14-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,14,16)/t9-/m1/s1
InChI Key
SUVXZTLARLVLOJ-SECBINFHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7008771
Melting Point
76-78
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7008771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)