Merck
ENAH961CD3E0
Enamine
tert-butyl N-[(3S)-1-bromo-4-methyl-2-oxopentan-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.19
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (S)-(1-bromo-4-methyl-2-oxopentan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20BrNO3/c1-7(2)9(8(14)6-12)13-10(15)16-11(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
DGTXYSZASJZJJK-VIFPVBQESA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7109296
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7109296
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)