Merck
ENAH961CD3AE
Enamine
(1s,3s)-3-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.21
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(13)5-9(12)6-10/h1-4,9,13H,5-6,12H2/t9-,10+
InChI Key
CHDPSRSEKZHNLE-AOOOYVTPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)