Merck
ENAH961CD39D
Enamine
{2-azabicyclo[3.1.1]heptan-1-yl}methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
(2-azabicyclo[3.1.1]heptan-1-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-5-7-3-6(4-7)1-2-8-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H
InChI Key
BAQIEZJCUZIXAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737483