Merck
ENAH95EB5913
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c11-6-1-2-9(8(12)3-6)13-5-7(14)4-10(13)15/h1-5,14-15H
InChI Key
IRJKOCVUAPRBJU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5063645