Merck
ENAH95E741D1
Enamine
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.65
MDL番号:
mp
86-88
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O3S/c1-15-6-4-2-3-5(8(10,11)12)7(6)16(9,13)14/h2-4H,1H3
InChI Key
NBZJAHPYJUXLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3302293
Melting Point
86-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3302293