Merck
ENAH95E741CB
Enamine
N,N-diethylsulfamoyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.19
MDL番号:
Iupac Name
diethylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H10FNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
AILVSTFKSUSWNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7048744
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7048744