Merck
ENAH95E74089
Enamine
3-fluoro-N-[(oxan-4-yl)methyl]pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.25
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c12-10-2-1-5-13-11(10)14-8-9-3-6-15-7-4-9/h1-2,5,9H,3-4,6-8H2,(H,13,14)
InChI Key
RDLLIXJKRKAZRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4257200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4257200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)