Merck
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)