Merck
ENAH95E73F04
Enamine
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.72
MDL番号:
Iupac Name
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)12-7-11-6-10(12)8-13-11;/h1-5,10-13H,6-8H2;1H
InChI Key
QFTOJLOODSHEHP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)