Merck
ENAH95E73D2D
Enamine
3-amino-N-methanesulfonylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.24
MDL番号:
mp
153-155
Iupac Name
3-amino-N-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-14(12,13)10-8(11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QSCZTRRXUFFZAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-914769
Melting Point
153-155
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-914769