Merck
ENAH95E73B9C
Enamine
2-amino-5-fluorobenzene-1-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-fluorobenzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H7FN2S/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI Key
COEIWNDWMLNRNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6771514
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6771514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)