Merck
ENAH95E73A7C
Enamine
4-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-thione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.17
MDL番号:
mp
140-142
Iupac Name
4-amino-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Inchi Code
1S/C3H6N4S/c1-6-3(8)7(4)2-5-6/h2H,4H2,1H3
InChI Key
NHKBPUPMEQKJHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990224
Melting Point
140-142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990224
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)