Merck
ENAH95E73A31
Enamine
tetracyclo[3.3.0.0^{2,8}.0^{4,6}]octan-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.64
MDL番号:
Iupac Name
(1r,1aR,1a1R,2a1S,2bS)-octahydrodicyclopropa[cd,gh]pentalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N.ClH/c9-8-6-2-1-3-5(4(2)6)7(3)8;/h2-8H,1,9H2;1H
InChI Key
AVXMBIJMQBJJOM-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)