Merck
ENAH95E739F8
Enamine
4-(2,2-dimethylcyclobutyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,2-dimethylcyclobutyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-11(12)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
InChI Key
BERQRMKECHIUHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152103