Merck
ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)