Merck
ENAH95E738D8
Enamine
3,8,15,20,27,32-hexaoxatetracyclo[32.2.2.2^{10,13}.2^{22,25}]dotetraconta-1(36),10,12,22,24,34,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
660.67
MDL番号:
mp
155-157
Iupac Name
3,8,12,17,21,26-hexaoxa-1,10,19(1,4)-tribenzenacycloheptacosaphane-2,9,11,18,20,27-hexaone
Inchi Code
1S/C36H36O12/c37-31-25-7-9-27(10-8-25)33(39)45-21-3-4-23-47-35(41)29-15-17-30(18-16-29)36(42)48-24-6-5-22-46-34(40)28-13-11-26(12-14-28)32(38)44-20-2-1-19-43-31/h7-18H,1-6,19-24H2
InChI Key
HRNLXZWSSMMFMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20177691
Melting Point
155-157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20177691