Merck
ENAH95E738B3
Enamine
N-[2-oxo-2-(piperidin-1-yl)ethyl]methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.29
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O3S/c1-14(12,13)9-7-8(11)10-5-3-2-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
QMZVMWNOHOHQLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530328
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530328