Merck
ENAH95E73869
Enamine
rac-(1R,5S,6R,7S)-2-azabicyclo[3.2.1]octane-6,7-diol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
(1S,5R,6S,7R)-2-azabicyclo[3.2.1]octane-6,7-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-6-4-1-2-8-5(3-4)7(6)10;/h4-10H,1-3H2;1H/t4-,5+,6+,7-;/m1./s1
InChI Key
SNZSZXWGQWVHPZ-BZUDZRPRSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681854