Merck
ENAH95E736CD
Enamine
methyl 2,2-difluoro-6-nitro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,2-difluoro-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO6/c1-16-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12(14)15)18-9(10,11)17-6/h2-3H,1H3
InChI Key
CUQBFUWRBDUPHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20764426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20764426
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)