Merck
ENAH95E73615
Enamine
1-[(dimethylphosphoryl)methyl]azetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.17
MDL番号:
Iupac Name
1-((dimethylphosphoryl)methyl)azetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H14NO3P/c1-12(2,11)5-8-3-6(4-8)7(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NWSQSEZZLSNTNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977782
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977782