Merck
ENAH95E72FFC
Enamine
N-(4-bromo-2-methylphenyl)oxetan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-methylphenyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-8(11)2-3-10(7)12-9-5-13-6-9/h2-4,9,12H,5-6H2,1H3
InChI Key
OEEIWCCPKPNQOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)