Merck
ENAH95E72F14
Enamine
4-chloro-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3(6(10)11)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,(H,10,11)
InChI Key
KUVDFTLISJWVRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)