Merck
ENAH95E72DAD
Enamine
4-bromo-5-[(3-fluoroazetidin-1-yl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.1
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-((3-fluoroazetidin-1-yl)methyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11BrFN3/c1-12-8(7(9)2-11-12)5-13-3-6(10)4-13/h2,6H,3-5H2,1H3
InChI Key
UEIJOJCHIWAPAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3572789
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3572789