Merck
ENAH95E72D98
Enamine
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.51
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClI/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
WZQVLAYUCSAADY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227