Merck
ENAH95E72D19
Enamine
3-bromo-2,6-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.08
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,6-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-5-3-10-8-7(9)6(2)11-12(8)4-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
YXKQFKGARFMBIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22119369
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22119369