Merck
ENAH95E7291F
Enamine
methyl 6-ethenylpyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 6-vinyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-3-7-5-4-6-8(10-7)9(11)12-2/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
MJAGAAYXKQNLFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)