Merck
ENAH95E728DB
Enamine
N-cyclopropyl-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c1-17-12-6-9(7-15)2-5-11(12)18-8-13(16)14-10-3-4-10/h2,5-7,10H,3-4,8H2,1H3,(H,14,16)
InChI Key
DDPGDVZCBZPPBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14409897
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14409897