Merck
ENAH95E7284E
Enamine
N-(1,8-dibromoisoquinolin-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.01
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,8-dibromoisoquinolin-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H8Br2N2O/c1-6(16)14-9-5-7-3-2-4-8(12)10(7)11(13)15-9/h2-5H,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
LQAMSKQPKWSYGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536195
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)