Merck
ENAH95E7282A
Enamine
2-({3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
334.01
MDL番号:
Iupac Name
2-((3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H20BIO2/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)8-11-5-12(14,6-11)7-11/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
XVGBNTIYFDNSIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983325
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)