Merck
ENAH95E72581
Enamine
2-chloro-1-(4-ethenylphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-(4-vinylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)7-11/h2-6H,1,7H2
InChI Key
KTSFQWCBVAFAED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7986962
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7986962