Merck
ENAH95E72415
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)but-3-ynoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)but-3-ynoate
Inchi Code
1S/C6H5F3O3/c1-3-5(11,4(10)12-2)6(7,8)9/h1,11H,2H3
InChI Key
BSJCWEMJCUIAEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573241