Merck
ENAH9453E191
Enamine
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-8-6-11-7-9-15-13(10-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7,9-10H,6H2
InChI Key
MUENFOSTZOPFAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)