Merck
ENAH9453E0C2
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2.2ClH/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h11-12H,1-10,13H2;2*1H
InChI Key
JTCLNRWBLZAHPS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)