Merck
ENAH9453E04B
Enamine
6-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
6-(1H-tetraazol-1-yl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6N6/c7-5-1-2-6(8-3-5)12-4-9-10-11-12/h1-4H,7H2
InChI Key
DOBSDPJTZQQRKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7829395
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7829395