Merck
ENAH9453E019
Enamine
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.ClH/c1-4-6-2-5(10)3-7(9)8(6)12-11-4;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI Key
LLHYSUOYEHRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)