Merck
ENAH9453DDE3
Enamine
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.11
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-5-7(8)4-9-10(5)6-2-3-6;;/h4,6H,2-3,8H2,1H3;2*1H
InChI Key
RHTVWMQAYZBQQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103996
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103996