Merck
ENAH9453DD0E
Enamine
2,2,4,4-tetramethyloxolane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
2,2,4,4-tetramethyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-8(2)5-12-9(3,4)6(8)7(10)11/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,11)
InChI Key
OOXZINGOZDHBHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961471
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961471
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)