Merck
ENAH9453DA62
Enamine
2-(2-bromobenzenesulfonyl)-2-fluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.1
MDL番号:
Iupac Name
2-((2-bromophenyl)sulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c9-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI Key
GIDLEYWZLSYIDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983