Merck
ENAH9453D854
Enamine
methyl 5-[1-(methylamino)cyclopropyl]furan-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(1-(methylamino)cyclopropyl)furan-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-11-10(5-6-10)8-4-3-7(14-8)9(12)13-2;/h3-4,11H,5-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZLVBIWLOPSNIQS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106361
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)