Merck
ENAH9453D7F4
Enamine
tert-butyl 4-[4-methyl-6-(trifluoromethanesulfonyloxy)pyrimidin-2-yl]piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
425.43
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-6-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)pyrimidin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H22F3N3O5S/c1-10-9-12(27-28(24,25)16(17,18)19)21-13(20-10)11-5-7-22(8-6-11)14(23)26-15(2,3)4/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
QUMWQSMSVXZKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981324
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)